Aluminium oxyde, fibres
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Oxyde d'aluminium
Formule:
Al₂O₃ Poids moléculaire: 101,96 g/mol Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2045 °C Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00003424 Numéro CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Indice Merck: 13,00355 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...