Imprimer
Aluminium oxyde, Durmax® pour métallographie, 24 heures
Marques : ALUMINES DURMAX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde d'aluminium
20994.260EA 44 EUR
20994.260
Aluminium oxyde, Durmax® pour métallographie, 24 heures
Aluminium oxyde
Informations de livraison: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
Formule: Al₂O₃
Poids moléculaire: 101,96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Indice Merck: 13,00355