Imprimer
1,4-Dihydroxynaphtalène
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Naphtalène-1,4-diol
MOLE61355361-5GEA 0 EUR
MOLE61355361-5G
1,4-Dihydroxynaphtalène
1,4-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Poids moléculaire: 160,17 g/mol
Point de fusion: 191…193 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003977
Numéro CAS: 571-60-8
EINECS: 209-336-4