Imprimer
Fmoc-cys(Trt)-NovaSyn® TGA, Novabiochem®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Novabiochem®
04-12-2656-1EA 145 EUR
04-12-2656-1 NOVA8.56028.0025 04-12-2656-5
Fmoc-cys(Trt)-NovaSyn® TGA, Novabiochem®
Sorbants pour chromatographie Sorbants SPE
The base resin is PEG-PS-copolymer (90 µm), functionalised with 4-hydroxy-methylpenoxyacetic acid.
  • Colour: White to yellow to beige
  • Form: beads
  • Store at 2 to 8 °C