Imprimer
Chaussures de sécurité antistatiques, à lacets, L10, Breezer Black, basses, S1P
Fournisseur: Elten
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ELTN721051/43EA 72.9 EUR
ELTN721051/43 ELTN721051/42 ELTN721051/41 ELTN721051/40 ELTN721051/47 ELTN721051/45 ELTN721051/44 ELTN721051/39 ELTN721051/38 ELTN721051/37
Chaussures de sécurité antistatiques, à lacets, L10, Breezer Black, basses, S1P
Chaussures de sécurité antistatiques, fabriquées dans le respect de l'environnement, en nubuck, équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle intérieure fine en PU/TPU bi-densité L10.
  • Doublure en textile respirant
  • Semelle intérieure intégrale antistatique ESD PRO grise
  • Semelle intercalaire non métallique résistante aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Pour une utilisation dans les environnements de travail secs, comme dans l'industrie et le stockage, le transport ou le montage, et dans lesquels il existe un risque de pénétration par des objets pointus ou tranchants.
Couleur : noir/gris
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD) ; DGUV 112-191 ; EN ISO 20345 ; S1P, SRC