Imprimer
Liquid viewer, Apollo II
Fournisseur: Adelphi Manufacturing
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (6 Avis)
Total Evaluation: 6
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 1 Non : 0 
R&D / Clinical Trial Assistant / US
Oui, je le conseille
We purchased Apollo II and Apollo II High Intensity unit recently. The equipment is a great value for money, and also we needed liquid inspection units which conform to the US as well as EU Pharmacopoeia Specifications. Great equipment simple to use
Réponse
de VWR France Publié 10/12/2021
Thank you so much for your feedback on this product!
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 1 Non : 0 
Oui, je le conseille
This item is robust, easy to setup and use. Very pleased with this purchase.
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 1 Non : 0 
Pharmaceutical / Mexico City
Oui, je le conseille
We recently acquired two Apollo II; and until now we are very satisfied with the purchase. The minimalist and elegant design joined to the easy mode of use are some of the best qualities. The most important for us is that the instrument works under the European Pharmacopoeia Specification.
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 1 Non : 0 
Pharmaceutical / QA Manager / Derby
Oui, je le conseille
A practical and user friendly piece of equipment - does what it says on the box to a high standard. Ideal for smaller units or units with not much space.
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
Pharmaceutical / United Kingdom
Oui, je le conseille
Compact design, intuitive to use, quick delivery. Highly recommend.
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
Pharmaceutical / United Kingdom
Oui, je le conseille
Excellent - conforms to European Pharmacopoeia Specification 2.9.20. It was available off-the-shelf, so delivery was quick. It has been reliable and is good quality; it has not worn out even though it is in use around the clock.
MSPP6031511EA 1500 EUR
MSPP6031511
Liquid viewer, Apollo II
Conçu pour être utilisé dans les environnements pharmaceutiques et de laboratoire, le Liquid Viewer Apollo II offre une méthode simple afin de déceler les particules visibles présentes dans les ampoules, les flacons et les bouteilles.
  • Lampe réglable permettant une hauteur de travail confortable
  • Utilise deux lampes LED à faible consommation d'énergie
  • Grâce à son cadre pliable, il est peu encombrant et permet un rangement aisé.
  • Diffuseur amovible destiné à être utilisé avec du verre de couleur
  • Installation intuitive sans outils
Pour utiliser l'appareil, il faut simplement faire tournoyer chaque récipient devant les deux panneaux et observer toute contamination particulaire (autre que les bulles de gaz) présente involontairement dans la solution. Devant le panneau noir, des particules de couleur claire seront visibles, et devant le panneau blanc, des particules de couleur foncée seront visibles.
L'appareil est équipé de 2 ampoules LED de 10 W chacune (550 mm de long) ainsi que d'un diffuseur pour fournir une émission de lumière entre 2000 et 3750 Lux.
Les ampoules ont une durée de vie de 50,000 heures.
L×p×h: 616×417×445 mm
Poids: 7,9 kg
Certifications: Conforme à la spécification de la Pharmacopée Européenne 2.9.20 et à la spécification de la Pharmacopée Américaine chapitre 41 ; section 6.1. La certification ISO 9001:2015 dont dispose Adelphi Manufacturing garantit la très grande qualité de finition de ce produit.
Informations de commande: Une documentation QI/QO peut être mise à disposition. Les modes d'emploi sont disponibles en anglais, en espagnol, en français, en allemand, en néerlandais et en tchèque - d'autres langues sont également disponibles sur demande.
Cdt: Emballage écologique - le produit est emballé dans une mousse d'origine durable, fabriquée à partir de résine de polyéthylène dérivée d'une matière première renouvelable à base de canne à sucre.