Imprimer
Congélateur de laboratoire, Mediline, LGv 5010
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LIEBLGV5010EA 3520 EUR
LIEBLGV5010
Congélateur de laboratoire, Mediline, LGv 5010
Le Liebherr LGV 5010 est un congélateur de laboratoire de très grande capacité. Le LGV 5010 est issu de la gamme de laboratoire Liebherr Mediline. Ce congélateur de grande capacité a été spécialement conçu pour le marché des laboratoires, pour une utilisation intensive dans des conditions de travail exigeantes. Le congélateur est doté d'une interface RS485 et de la technologie antigel, qui capte l'énergie thermique du cycle de réfrigération afin de permettre un cycle de dégivrage automatique en douceur, empêchant ainsi la formation de glace.
  • Le contrôleur électronique de pointe est doté d'une variété d'alarmes visuelles et sonores et peut mémoriser trois événements d'alarme.
  • Fluctuation maximale de la température : 4,9 °C
  • Technologie anti-gel, dégivrage automatique
  • Contrôleur électronique (qui peut être réglé dans la plage de température)
  • Affichage électronique numérique de confort avancé de la température
  • Alarmes d'alerte visuelle et sonore (température élevée/basse et porte ouverte)
  • Mémoire de données intégrée, enregistre trois événements d'alarme
  • Utilisation d'un réfrigérant respectueux de l'environnement, le R 290
  • Livré sur roulettes verrouillables
  • Interrupteur avec dispositif de sécurité, doit être maintenu enfoncé pendant 5 secondes afin d'éviter une mise hors tension accidentelle