Imprimer
Optical windows
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
46089.KSEA 0 EUR
46089.KS 45834.KS 45856.KS 46107.KS 45560.KS 45717.KS 45380.KS 45387.KS 45386.KS 45986.KS 45628.KS 45813.KS 46057.KS 45666.KS 45537.KS 45925.KS
Optical windows
Fenêtres optiques
These optical windows are ideally stored at ambient temperatures.
  • Clear aperture 85%
  • Surface finish 60/40 or 40/20