Imprimer
Rouge direct 80 colorant pour histologie
Marques : RAL (REACTIFS RAL SA)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-1194EA 152 EUR
720-1194
Rouge direct 80 colorant pour histologie
Direct red 80
Le colorant rouge Sirius est un réactif de laboratoire.
  • Poudre cristalline brun rouge foncé
  • Durée de vie de 120 mois
Conçu pour des applications d'histocytologie.
Formule: C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆
Poids moléculaire: 1373,051 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054389
Numéro CAS: 2610-10-8
IVDLogo