Imprimer
Canules intraveineuses, Vasofix® Braunüle®
Fournisseur: B. Braun
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Vasofix®
720-2550EA 141 EUR
720-2550 720-2551
Canules intraveineuses, Vasofix® Braunüle®
Canules
Canules intraveineuses standard avec site d'injection et cathéter. Cathéter en FEP/PU pour un positionnement peu douloureux et confortable. Site d'injection intégré: les médicaments sont administrés rapidement, sans nécessiter de nouvelle ponction. Excellentes propriétés de ponction grâce à une pointe de canule atraumatique à triple biseau.
  • Quatre bandes radio-opaques entièrement intégrées
  • Bouchon de collecte de sang hydrophobe
  • Obturateur Lock amovible
  • Code couleur pour la taille
  • Sans latex ni PVC
Same product properties as the Vasofix Safety (with FEP catheter) excluding the integrated, self-activating safety device, for preventing needlestick injuries and the associated risk of infection.
Certifications: Conformes à la norme ISO 10555-1/5. Mêmes propriétés que les Vasofix® Safety (avec cathéter en FEP), à l'exception du mécanisme de protection automatique intégré contre les piqûres d'aiguille et les risques d'infections liés.