Imprimer
Portoir pour flacons
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
212-0702EA 78.8 EUR
VWRI212-0702
Portoir pour flacons
En acier inoxydable 304, avec un fond en treillis métallique pour une stabilité accrue.
  • Robuste
  • Les poignées se replient pour un rangement plus facile
  • Autoclavable
Ces portoirs pour flacons en fil de sécurité transporteront en toute sécurité deux flacons de style « Merck »/Winchester d’une hauteur maximale de 135 mm et d’un diamètre de 170 mm (d’une capacité moyenne de 2,5 litres).