Imprimer
Pipettes sérologiques, à extrémité ouverte
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
612-5856EA 135 EUR
612-5856 612-5861 612-5862 612-5858 612-5859 612-5857 612-5855 612-5860
Pipettes sérologiques, à extrémité ouverte
Pipettes Pipettes sérologiques
En PS, transparentes, graduées, stériles ou non stériles. Ces pipettes à usage unique conçues pour les transferts de liquides sont fabriquées en GPPS (polystyrène à usage universel), conformément à la norme USP, classe VI.
  • Sans DNase / RNase, non pyrogène, non cytotoxique, non hémolytique
  • Conformes à l’exigence BST/TSE ; sans latex
  • Graduations jaugées pour une distribution précise à ±2 %
  • Les pipettes suivent un code couleur en fonction de leur volume.
  • Stérilisées par irradiation
  • Chaque produit comporte un numéro de lot imprimé à des fins de traçabilité.
Fabriqués dans un environnement de salle blanche de classe 100 000. Fabriqués conformément aux systèmes de gestion de la qualité EN ISO 13485 et ISO 9001.