Imprimer
Yeast extract, powder, ultrapure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J23547.A1EA 82.9 EUR
J23547.A1
Yeast extract, powder, ultrapure
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
  • Assay Protein (TN×6.25): 57 - 72%
  • Assay Salmonella: Negative
  • Assay Standard Plate Count: ≤15000/g
  • Residual Water(at Time of Packaging): ≤6%