Imprimer
Thermomètre de précision à réponse rapide type K, VWR® TD 111
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-1931EA 231 EUR
VWRI620-1931
Thermomètre de précision à réponse rapide type K, VWR® TD 111
Thermomètre de précision à réponse rapide. Mesure rapide sur les surfaces, dans les liquides, dans l’air / les gaz...
  • Écran LCD d’une hauteur d’environ 13 mm (31/2 chiffres)
  • Intervalle de mesure : environ 3 mes./sec.
  • Autonomie : environ 2 000 heures de fonctionnement
Informations de livraison: Fourni avec une pile 9 volts et un manuel.