Des caractéristiques uniques font de ces ensembles de tubes une alternative supérieure aux autres.
- Fabriqués en salle blanche ISO classe 7
- Fournis avec une irradiation aux rayons gamma pour atteindre un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
Les ensembles ont été conçus pour répondre à un large éventail d’applications, notamment les sciences de la vie et l’utilisation générale en laboratoire, les analyses environnementales, ainsi que les applications de production et de salles blanches.
Assemblés dans une salle blanche ISO de classe 7 et fabriqués à partir de matériaux USP de classe VI. Les ensembles de tubes sont proposés avec des options personnalisées de taille et de configuration. Tous les ensembles sont emballés individuellement dans deux sacs avec une étiquette de produit située sur le sac intérieur. Irradiation aux rayons gamma pour atteindre un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6.
Lorsqu’ils sont utilisés avec des ensembles de flacons VWR® stériles, les possibilités de personnalisation sont infinies.