Imprimer
Votre recherche pour: Filtres optiques
11  résultat(s)
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Filtre bleu
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
Description: Insérer le filtre lumière du jour, Ø 28 mm
Fournisseur: Molecular Devices
Description: Filters for UVMax/ThermoMax microplate readers.
Fournisseur: LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Description: Optical filters, 570 nm
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
Description: Jeu de filtres polarisants, Ø=66 mm
Fournisseur: Lovibond Tintometer
Description: Lovibond®, Filter set red, yellow, blue, with 5 filtersl
Référence Produit: (630-2817)
Fournisseur: MOTIC
Description: Filtre bleu pour support FBGG/2111 (Ø=42 mm)
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: MOTIC
Description: Panthera, Filtre jaune (Ø = 45 mm)
Fournisseur: MOTIC
Description: Filtre à densité neutre (Ø = 45 mm)
Fournisseur: ZEISS
Description: Jeu de filtres 44, excitation BP 475/40, diviseur de faisceau FT 500, émission BP 530/50
Fournisseur: OLYMPUS OPTICAL
Description: Filter units, ranging from UV excitation to RFP, respond to applications using various fluorescent dyes and protein.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom