1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene ≥95%, solide cristallin
Marques : Cayman ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene is a bicyclic guanidine base that can be used as a catalyst for a variety of base-mediated organic transformations, including Michael additions, Wittig reactions, Henry reactions, and transesterification reactions.
Formule:
C₇H₁₃N₃ Poids moléculaire: 139,20 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00043003 Numéro CAS: 5807-14-7 UN: 1759 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥95% |