Acide sulfurique 95-97%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₂SO₄ Poids moléculaire: 98,08 g/mol Point d'ébullition: 310 °C Point de fusion: -14 - -10 °C Densité: 1,840 g/cm3 (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064589 Numéro CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Assay | 95.0 - 97.0 % |
Residue on ignition | Max. 0.0005 % |
Arsenic (As) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.0005 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 2 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 1 ppm |
Nitrate (NO₃) | complying |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |