Imprimer
Paper, Alsiflex
Fournisseur: PerkinElmer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PERCN5376819EA 661 EUR
PERCN5376819
Paper, Alsiflex
Papiers
Alsiflex paper for TGA6, Pyris6 TGA, TGA4000, and STA6000 istruments.