Imprimer
Coiffes pour système respiratoire Versaflo™, série M-206
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Versaflo™
111-2402EA 500 EUR
111-2402
Coiffes pour système respiratoire Versaflo™, série M-206
Respirateurs Systèmes de respiration
Écran facial léger, compact et bien équilibré avec un joint facial confortable pour les poussières, la pulvérisation et le traitement chimique.
  • Protection intégrée contre une gamme de risques respiratoires, faciaux, de bosse, oculaires et auditifs
  • Contrôle et confort accrus avec le déflecteur qui permet aux utilisateurs de diriger le flux d'air à l'intérieur du casque
  • Facile à maintenir: Les pièces de rechange et les accessoires sont rapides, faciles et intuitifs à remplacer
  • La conception de la visière combine une excellente vision périphérique et vers le bas avec une bonne clarté optique
  • La visière en PC enduit offre une résistance accrue aux produits chimiques et aux rayures
Industries recommandées : Automobile, construction, production et fabrication de métaux, transport.
L'écran facial M-206 offre une protection respiratoire, antichoc, oculaire et faciale (EN 166 Medium Impact). Le casque est doté d'un joint facial confortable à usage général pour les poussières, la pulvérisation et le traitement chimique. Le casque M-206 répond aux exigences de performance (TH3) pour ce type de produit lorsqu'il est utilisé avec des unités de distribution d'air 3M™ Versaflo™ spécifiques.
Niveau de protection:
NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)