Imprimer
VWR® VisiCam® PRO 20C, Caméra numérique pour applications à fluorescence
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® VisiCam®
630-2992EA 1830 EUR
630-2992
VWR® VisiCam® PRO 20C, Caméra numérique pour applications à fluorescence
Caméras
Cette caméra haute résolution à monture C est équipée d’un capteur CMOS 1’’ couleur de 20 méga pixels. Le grand capteur et le système de refroidissement la rendent idéale pour les applications à faible luminosité, telles que la fluorescence.
  • Le système de refroidissement à effet Peltier à deux étages atteint -42 °C en dessous de la température ambiante: il augmente le rapport signal/bruit et réduit le bruit de l’image
  • Le rayonnement thermique est efficacement évacué par des ventilateurs électriques afin d’éviter les problèmes d’humidité
  • Une sortie USB 3.0 assure une transmission des données à haute vitesse
  • Logiciel professionnel « WaveImage » (inclus), permettant de prévisualiser et capturer des images, pour les analyser et les traiter ultérieurement
Informations de livraison: Caméra livrée avec une lame d’étalonnage, un câble USB de 2 m, une alimentation électrique pour le système de refroidissement, une mallette de transport en plastique robuste, et une documentation.