Imprimer
Chassures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 1 sport, 6596
Fournisseur: Uvex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
uvex 1 sport
114-8559EA 137 EUR
114-8559 114-8558 114-8557 UVEX6596.1/49 UVEX6596.1/48 114-8552 114-8556 114-8555 114-8554 114-8553 UVEX6596.1/50 UVEX6596.3/35 UVEX6596.3/36 UVEX6596.3/37 UVEX6596.3/38 UVEX6596.1/52 UVEX6596.1/51 UVEX6596.1/39 UVEX6596.1/38 UVEX6596.1/37 UVEX6596.1/47 UVEX6596.1/46 UVEX6596.1/45 UVEX6596.1/44 UVEX6596.1/43 UVEX6596.1/42 UVEX6596.1/41 UVEX6596.1/40 UVEX6596.1/36 UVEX6596.1/35 UVEX6596.3/50 UVEX6596.3/51 UVEX6596.3/52 114-8569 114-8568 UVEX6596.3/39 114-8563 114-8562 114-8561 114-8560 114-8567 114-8566 114-8565 114-8564 UVEX6596.3/42 UVEX6596.3/43 UVEX6596.3/44 UVEX6596.3/45 UVEX6596.3/46 UVEX6596.3/47 UVEX6596.3/48 UVEX6596.3/49 UVEX6596.3/40 UVEX6596.3/41
Chassures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 1 sport, 6596
Chaussures et bottes
Chaussure de sécurité exempte de métal, extrêmement legère, souple et polyvalente, dotée d'une tige respirante en microvelours high-tech perforé, d'une tige et d'une languette à soufflet legèrement matelassés, ainsi que d'une semelle PUR à double densité (résistante à l'huile et au pétrole, antistatique), exempte de substances nocives à l'application de peinture telles les silicones, les plastifiants et les phthalates.
  • Semelle confortable, amovible et antistatique, dotée de propriétés régulant l'humidité; des semelles orthopédiques conviennent également
  • Doublure respirante en maille aérée
  • Semelle antidérapante, avec talon et pointe absorbant les chocs
  • Conception quasiment sans couture, qui réduit les éventuels points de pression
  • Avec embout xenova® totalement exempt de métal, non magnétique (200 J)
  • Conforme aux exigences anti-décharge électrostatique: résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
Convient aux personnes présentant une allergie au chrome.
Couleur: noir
Largeurs: 10, 11, 12
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S3, SRC