Imprimer
VWR®, Microtubes à centrifuger, haute performance
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
525-1168EA 43.3 EUR
525-1168 525-1167 525-1177 525-1166 525-1165 525-1176 525-1164 525-1175 525-1174 525-1163 525-1173 525-1162 525-1172 525-1161 525-1169 525-1171 525-1170
VWR®, Microtubes à centrifuger, haute performance
Tubes Microtubes à centrifuger
Ces tubes sont fabriqués à partir de PP USP classe VI, ce qui garantit une vision claire du comprimé. Ils intègrent une paroi de haute résistance et peuvent être centrifugés jusqu’à deux fois la force g maximale de la plupart des autres tubes à centrifuger.
  • De couleur ambrée pour les substances sensibles à la lumière
  • Idéals pour un traitement par vortex et les tables d’agitation
  • Sans RNase, ni DNase ni endotoxines
  • Les graduations gravées assurent la précision
  • Conviennent à tous les rotors standard
  • Idéals pour les extractions de phénol/chloroforme
Ces tubes sont également dotés de bouchons dépolis plats et perforables, ainsi que d’une zone d’étiquetage latérale. Les capuchons de conception ergonomique, aux surfaces lisses, aident à réduire le risque de microtraumatismes répétés.
Autoclavable à la vapeur à 121 °C et congelables à –80 °C
Certifications: Fabriqués dans un environnement de salle propre de classe 100000
Fabriqués conformément aux systèmes de gestion de la qualité ISO 13485:2016 et ISO 9001:2015
Informations de livraison: Le paquet assorti contient respectivement 100 tubes verts, bleus, rouges, orange et jaunes dans des sacs distincts.
Attention: Parce que les tubes ont un bouchon bien ajusté, ils ne doivent pas être utilisés pour l’ébullition.