Imprimer
1-Décanesulfonate de sodium ≥99.0%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85792.150EA 36.54 EUR
85792.150
1-Décanesulfonate de sodium ≥99.0%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
1-Décanesulfonate de sodium
Formule: C₁₀H₂₁NaO₃S
Poids moléculaire: 244,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007526
Numéro CAS: 13419-61-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99,00 %
Appearance White to cream powder
IR Spectrum Passes test
Appearance of solution (5 %) Clear and colourless
Water ≤ 1,0 %
Absorbance (210 nm) (0.2 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.2 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (230 nm) (0.2 mol/l) ≤ 0,02
Absorbance (260 nm) (0.2 mol/l) ≤ 0,02