Papanicolaou solution (OG 6), Gurr™ pour la coloration microscopique
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ300
Résultats des tests de spécification
Suitable for microscopy (vaginal smear) | Passes test |
Nuclei | Blue to dark violet |
Cyanophilic cytoplasm | Blue-green |
Eosinophilic cytoplasm | Pink |