Imprimer
Thermo-hygromètre numérique avec étalonnage, Traceable®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWRI620-2712EA 67.1 EUR
VWRI620-2712
Thermo-hygromètre numérique avec étalonnage, Traceable®
Ce thermomètre permet de surveiller les conditions de température et d’humidité dans les laboratoires, les bureaux et les zones de stockage.
  • Affichage Jumbo
  • Mesures précises et fiables avec étalonnage de traçabilité NIST inclus.
  • Parfaitement adapté à la fois aux applications en intérieur et en extérieur
  • LCD (à 2 chiffres, 1,125" H pour HR ; à 3 chiffres,1,125" H pour la température)
  • Peut être fixé au mur ou utilisé avec le support escamotable
L’étalonnage de traçabilité NIST vous aide également à respecter les normes de qualité et les exigences réglementaires ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA et de commission mixte.
Certifications: L’étalonnage de traçabilité NIST aide également à respecter les normes de qualité et les exigences réglementaires ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA et de commission mixte.
Informations de livraison: Comprend un capteur de température submersible sur un câble de 3 m, une pile AAA et un certificat d’étalonnage de traçabilité NIST avec données.