Imprimer
EDTA cuivre di-ammonium 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): EDTA de cuivre di-ammonium
86186.260EA 49.3 EUR
86186.260
EDTA cuivre di-ammonium 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
EDTA cuivre di-ammonium
Formule: C₁₀H₂₀CuN₄O₈
Poids moléculaire: 387,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863036
Numéro CAS: 67989-88-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
di-ammonium copper EDTA 0.1 mol/l
Appearance clear
Colour blue
Density (20 °C) 1,020 – 1,030 g/ml
Not suitable for samples containing silver.