Imprimer
VWR®, Cork Plate, Square
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
217-0895EA 203 EUR
217-0895
VWR®, Cork Plate, Square
Bouchons Bouchons en liège
  • Thickness: 8 mm
  • Length: 300 mm