Imprimer
Portoirs pour sacs d'homogénéisation
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
129-1474EA 231 EUR
129-1474
Portoirs pour sacs d'homogénéisation
Portoirs Porte-sachets
Ce portoir est utilisé pour la préparation par lots des échantillons avant le mélange ainsi que pour le stockage des échantillons après le mélange.
  • Les sacs sont temporairement scellés à l'aide de clips de fermeture et sont ensuite suspendus dans les fentes de support du portoir
  • Il peut contenir jusqu'à 10 sacs d'homogénéisation de la série 400
Les pieds en caoutchouc le maintiennent très stable sur le plan de travail et la cuve inférieure peut facilement contenir 400 ml de liquide en cas de problème. Le porte-sac s'adapte à la plupart des incubateurs et est également autoclavable.