L'ARN purifié peut être utilisé dans des applications en aval telles que la RT-PCR, le test de protection contre les nucléases et la traduction in vitro
- Haute qualité avec jusqu'à 50 µg d'ARN total à partir de cellules eucaryotes cultivées, de tissus tels que des échantillons disséqués au laser (LDS) ou des aspirats à aiguille fine (FNA) adaptés à une variété d'applications en aval
- Rapide, 30 minutes ou moins
- Sûr, sans extractions au phénol ou au chloroforme
Échantillon jusqu'à 5×10⁵ cellules eucaryotes ou 5 mg de tissu, rendements jusqu'à 15 μg.
Informations de livraison: Chaque kit comprend : des colonnes peqGOLD Microspin RNA LE, des tubes de collecte de 2 ml, un tampon de lyse TRK, un tampon de lavage RWF, de l'eau sans nucléase et un ARN porteur.