Imprimer
Acide barbiturique, AnalaR NORMAPUR®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86178.180EA 110 EUR
86178.180 86178.130
Acide barbiturique, AnalaR NORMAPUR®
Acide barbiturique
Formule: C₄H₄N₂O₃
Poids moléculaire: 128,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006666
Numéro CAS: 67-52-7