Imprimer
Phosphorus standard solution, (0,65 mM phosphorous), Supelco®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P3869-25MLEA 70.4 EUR
P3869-25ML
Phosphorus standard solution, (0,65 mM phosphorous), Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de phosphore
Phosphorus (as KH₂PO₄), 20 μg/ml in 0,05 N HCl.