Chloroforme 99.0-99.4% (par GC) stabilisé, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trichlorométhane
Stabilisation:
stabilisé avec ethanol 0,6 - 1,0%
Formule:
CHCl₃ Poids moléculaire: 119,38 g/mol Point d'ébullition: 60 - 62 °C Point de fusion: –63 °C Densité: 1,48 g/cm3 (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000826 Numéro CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 |
![]() |
Résultats des tests de spécification
Identity (GC) | complying |
Assay (GC) | 99.0 - 99.4 % |
Boiling range | 60 - 62 °C |
Density (D 20/20) | 1.476 - 1.483 |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Free acid (as HCl) | Max. 0.00005 % |
Acid and Phosgene | complying |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.000005 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0001 % |
Free chlorine (Cl) | Max. 0.00001 % |
Aldehydes, Ketones (as CH₃CocH₃) | Max. 0.005 % |
Carbonyl compounds (as CO) | Max. 0.005 % |
Dichloromethane (GC) | Max. 0.01 % |
Ethanol (GC) | 0.6 - 1.0 Gew.% |
Tetrachloroethene (GC) | Max. 0.01 % |
Tetrachloromethane (GC) | Max. 0.01 % |
Trichloroethene (GC) | Max. 0.01 % |
Other Impurities (GC) | Max. 0.1 % |
Reaction against H₂SO₄ | complying |
Appearance of the substance | complying |
Suitability for determinations with dithizone (ISO) | complying |