Imprimer
Safety storage cabinets for passive storage of lithium-ion batteries, ION-STORE-90
Fournisseur: asecos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
135-2841EA 436 EUR
135-2841 135-2797 135-2840 135-2796 135-2843 135-2798 135-2842 135-2844 135-2838 135-2837 135-2839
Safety storage cabinets for passive storage of lithium-ion batteries, ION-STORE-90
Mobilier Armoires de stockage
Stockage passif et sûr de batteries lithium-ion. Modèle K2 avec système intégré
d’extinction et d’avertissement à 3 niveaux. Modèle K1 sans système intégré d’extinction et
d’avertissement à 3 niveaux.
  • Aucune utilisation non autorisée : les portes sont verrouillables avec une serrure à
  • cylindre (l'intégration dans un système de verrouillage est possible) et indicateur d'état
  • du verrouillage (rouge / vert)
  • Transport facile : base de transport intégrée avec couvercle de base amovible en
  • option
  • Alignement facile : aides au réglage pour la compensation des inégalités du sol
Robust construction and longevity: Triple-hinged door, safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion, scratch- and impact-resistant surface, easy to clean. Easy handling with comfort: Smooth doors with permanent self-closing function and oil-dampened door closer; open doors with a minimum amount of force.
Ventilation: Integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system, spinning wheel in the exhaust grid as an indicator of sufficient technical ventilation.
All-around protection: 90 minute fire protection from outside to inside (Type 90 / Type tested in accordance with EN 14470-1) and for more than 90 minutes fire resistance for fires from inside to outside.
Safe storage: Installed three-stage warning and suppression system including smoke detector, temperature sensor, visual and acoustic alarms and fire suppresssion that triggers automatically in case of a fire; plug-in ready for connection to mains supply (model K2 only).
Certifications: CE compliant. Fire resistance 90 minutes from inside and outside. Type tested in accordance with EN 14470-1.
Informations de commande: Interior equipment packages need to be ordered separately (not included). Please contact your Avantor representative for more information.
Informations de livraison: Delivery prices available upon request.