L'homogénéisateur VWR® Mini Bead Mill pour 4 échantillons est un homogénéisateur/broyeur compact et puissant.
- Spécialement conçu pour le broyage, la lyse et l'homogénéisation d'échantillons biologiques avant extraction moléculaire
- Solution idéale pour libérer de l'ADN, des protéines d'ARN et des enzymes à partir d'échantillons durs, tout en conservant l'intégrité moléculaire
- Offre une large gamme de performances
En utilisant des tubes d'échantillons pré-remplis avec une variété de billes de lyse, le broyeur secoue vigoureusement et uniformément les tubes, offrant un rendement efficace et constant et une homogénéisation de qualité en moins de 60 secondes. L'homogénéisateur Mini Bead Mill VWR® à 4 emplacements prend en charge le traitement simultané d'échantillons dans des tubes de 4×0,5, 4×1,5, 4×2 ou 1×7 ml. Il ne nécessite pas de période de refroidissement entre les exécutions, permettant une utilisation non-stop et un débit élevé. L'unité est dotée d'une conception pratique à chargement frontal et d'une fermeture de couvercle de sécurité.
Informations de livraison: L'unité d'entraînement est fournie avec un porte-tube intégré de 0,5, 1,5 et 2 ml, un porte-tube interchangeable 1×7 ml, un manuel d'utilisation et une garantie de 2 ans. Les tubes à billes jetables VWR® doivent être commandés séparément.