Imprimer
Huile silicone, GPR RECTAPUR® pour bains d'huile jusqu'à 250°C
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
87065.290EA 217 EUR
87065.290 87065.230
Huile silicone, GPR RECTAPUR® pour bains d'huile jusqu'à 250°C
Huile silicone
Formule: (C₂H₆OSi)n
Densité: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 321 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132673
Numéro CAS: 63148-62-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (20/4) 0.966 - 0.972
Viscosity (25°C) 330 - 370 cSt