Imprimer
Tétrahydrofuranne, anhydre ≥99.9% non stabilisé pour applications nécessitant une faible teneur en eau <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): THF
Conditionné dans un flacon avec septum.
HONC66205-2.5LEA 435 EUR
HONC66205-2.5L
Tétrahydrofuranne, anhydre ≥99.9% non stabilisé pour applications nécessitant une faible teneur en eau <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Poids moléculaire: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C
Point de fusion: -108 °C
Densité: 0,89 g/cm3 (20 °C)
Point éclair: -21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
UN: 2056
ADR: 3,II
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg