Imprimer
Étalon de référence pour le point d'éclair, appareil en vase clos de Tagliabue, combustible Jet pour l'aviation
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
99117.230EA 286 EUR
99117.230
Étalon de référence pour le point d'éclair, appareil en vase clos de Tagliabue, combustible Jet pour l'aviation
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Matériau de référence certifié destiné à étalonner et vérifier le point d'éclair des instruments de laboratoire utilisés pour tester le pétrole et ses produits dérivés, selon la méthode Tagliabue en vase clos (ASTM D56).
  • Conformité aux normes ISO 17025 / ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • Traçabilité complète selon les normes internationales
  • Fourni avec fiches de données de sécurité (MSDS)
  • Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
  • Durée de conservation: 12 mois
Certifications: Normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
Attention: Le point d'éclair indiqué dans le tableau de commande ci-dessous correspond au point d'éclair nominal: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.