Imprimer
Densimètre, Ultrospec™ 10 Classic
Fournisseur: Biochrom
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Ultrospec™
634-0882EA 1460 EUR
634-0882
Densimètre, Ultrospec™ 10 Classic
Densimètres
L'Ultrospec 10 Classic est un densimètre portable qui mesure les taux de croissance des Escherichia coli, d'autres bactéries et levures en suspension à 600 nm.
  • Projections faciles à éliminer des surfaces
  • Compartiments pour les cellules stériles
  • Résultats téléchargeables vers un PC permettant le stockage et la récupération des données
Pour les petits laboratoires, cet instrument peut être transporté dans la zone de croissance des cellules, les armoires d'incubation ou en conditions anaérobiques.
Attention: Non recommandé avec des cellules de mammifères.