Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (5)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Bouchons d'oreilles réutilisables
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/31/18709631.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  HONEYWELL SÉCURITÉ
Description:   These vinyl multiple earplugs are available with or without cord.
Marques :  HONEYWELL SÉCURITÉ
Description:   Ces bouchons d'oreilles dotés de la Conforming Material Technology™ utilisent la chaleur corporelle pour s'adapter à la forme du conduit auditif pour ...
Marques :  HONEYWELL SÉCURITÉ
Description:   Les bouchons d'oreilles Fusion™ associent confort tout au long de la journée et manipulation aisée.
Marques :  HONEYWELL SÉCURITÉ
Description:   La conception SMT (Sound Management Technology™) bloque les fréquences basses et moyennes tandis que les fréquences élevées (voix, signaux, alarmes) e...
Référence Produit: (111-1443)
Marques :  HONEYWELL SÉCURITÉ
Description:   Ces bouchons d'oreilles à double collerette permettent aux utilisateurs d'entendre plus clairement à des niveaux sonores modérés, sans distorsion des ...
UOM:  1 * 50 PAIRE
Marques :  HONEYWELL SÉCURITÉ
Description:   Ces bouchons d'oreilles réutilisables sensibles aux détecteurs de métaux et de couleur bleue pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Ils pr...
Marques :  3M
Description:   Les bouchons d'oreille E-A-R™ UltraTech™ améliorent considérablement la capacité à percevoir le langage, les signaux d'alarme et le bruit des machines...
UOM:  1 * 1 PAIRE
Marques :  3M
Description:   Ces bouchons d'oreilles pré-moulés sont parfaits pour une utilisation à des niveaux sonores modérés (83dB(A) - 93dB(A)). Correctement adaptés au ...
UOM:  1 * 50 PAIRE
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 22
  1  2  3  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS