Imprimer
Votre recherche pour: Écouvillons de nettoyage
75  résultat(s)
SearchResultCount:"75"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Texwipe
Description: Écouvillon micro-tête, Absorbond®, Longueur de la tête: 10 mm, Largeur de la tête: 3,2 mm, Longueur de la tige: 60 mm, Largeur de la tige: 2,2 mm, Tige/Tête: PP/PE
Fournisseur: Texwipe
Description: Écouvillon avec palette souple et manche à prise facile, TX714K, Low TOC Alpha®, Longueur de la tête: 26 mm, Largeur de la tête: 13 mm, Longueur de la tige: 102 mm, Largeur de la tige: 5 mm, Longueur: 128 mm, Tige/Tête: PP/PE
Fournisseur: Texwipe
Description: These sets contain components for sampling different locations in the production area, and provide an efficient means of transporting the samples from...
Référence Produit: (710-0576)
Fournisseur: Texwipe
Description: Écouvillons pour le nettoyage de très petites surfaces, comme les pièces rainurées.
UOM: 1 * 500 Pce
Référence Produit: (115-1814)
Fournisseur: Texwipe
Description: Sampling swabs made from the cleanest 100% polyester knit materials.
UOM: 1 * 100 Pce
Référence Produit: (710-0569)
Fournisseur: Texwipe
Description: Écouvillons pour le nettoyage de petites zones. Tête en mousse PU (porosité de 100 pores par pouce).
UOM: 1 * 500 Pce
Fournisseur: Texwipe
Description: Écouvillons avec tête à fils 100% continus thermosoudés sur le manche pour réduire l'émission de fibres et éliminer l'utilisation d'adhésifs contamina...
Fournisseur: Texwipe
Description: Ces écouvillons stériles sont fabriqués à 100% en coton de qualité USP. Ils sont fixés sur une tige à l'aide d'une colle aqueuse. Les écouvillons sont...
Fournisseur: Texwipe
Description: Écouvillon doux et non abrasif, pour le nettoyage de composants optiques délicats, les lentilles traitées, les capteurs à fibres optiques et les miroi...
Fournisseur: Texwipe
Description: Écouvillons thermosoudés pour les applications nécessitant une absorption élevée, un faible relargage de particules et une répartition uniforme des so...
Référence Produit: (710-0574)
Fournisseur: Texwipe
Description: Pour le nettoyage des pointes d'ionisation. Écouvillon en polyester saturé d'isopropanol.
UOM: 1 * 50 Pce
Fournisseur: Texwipe
Description: This 100% continuous filament polyester is heat-moulded (thermally-bonded) onto a polypropylene handle, eliminating the need for contaminating adhesiv...
Fournisseur: Texwipe
Description: Medium head swabs, CleanFoam®, Longueur de la tête: 17 mm, Largeur de la tête: 6,4 mm, Longueur de la tige: 146 mm, Largeur de la tige: 3,2 mm, Longueur: 163 mm, Tige/Tête: PP/mousse
Fournisseur: Texwipe
Description: Écouvillons pour des applications variées, pour une utilisation avec un solvant tel que l'isopropanol.
Référence Produit: (710-0578)
Fournisseur: Texwipe
Description: Pour le nettoyage de très petites pièces. Tête lavée à l'aide de solvants afin de réduire les résidus non volatils.
UOM: 1 * 500 Pce
Fournisseur: Texwipe
Description: Écouvillons de nettoyage pour l'application précise de solvants et de solutions détergentes.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 75
no targeter for Bottom