Imprimer
Votre recherche pour: Écouvillons d'échantillonnage
41  résultat(s)
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Écouvillons à usage unique munis d'une tête 100 % mousse de PU de 100 pores par pouce sur coton et tige de bois.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Surface sampling sponges in two forms: Dry sponge sterile sampling bag with write-on strip, containing a dry, biocide-free cellulose sponge, or wet sp...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Écouvillons Critical Swab conçus pour le nettoyage des disques durs, des dispositifs optiques, des cartes PC et autres composants sensibles.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Écouvillons dotés d'une tête en mousse de PU à alvéoles ouvertes ou fermées (100 pores par pouce), et d'une tige en PP vierge à 100%. Certains so...
Fournisseur: COPAN
Description: Surface control swabs and sponges designed for the hygiene monitoring of surfaces.
Fournisseur: COPAN
Description: An extensive range of ready-to-use environmental swabs. The swabls are designed for use in a broad range of environments, including food production, p...
Fournisseur: COPAN
Description: 4N6FLOQSwabs® Genetics is the line of Copan patented FLOQSwabs® specifically designed and dedicated to DNA collection for human identification.
promo
Référence Produit: (MMMPRS96010BPW)
Fournisseur: 3M Food Safety
Description: 3M™ Swab-Sampler with 10 ml Buffered Peptone Water Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small...
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Description: Ces écouvillons stériles sont conçus avec tige en plastique ou en aluminium.
Référence Produit: (MMMPRS9604NB)
Fournisseur: 3M Food Safety
Description: 3M™ Swab-sampler with 4 ml neutralising buffer is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface a...
UOM: 1 * 100 Pce
Référence Produit: (TEXWCM502)
Fournisseur: Texwipe
Description: Coventry™ microtips are designed for precision applications needing pinpoint accuracy. The tapered porous polyvinylidene fluoride tip is effective as ...
UOM: 1 * 1.200 Pce
Référence Produit: (MMMPRS96010DE)
Fournisseur: 3M Food Safety
Description: 3M™ Swab-Sampler with 10 ml D/E neutralising Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surfa...
UOM: 1 * 100 Pce
Référence Produit: (MMMPRS96010NB)
Fournisseur: 3M Food Safety
Description: 3M™ Swab-sampler with 10 ml neutralising buffer is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface ...
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: DELTALAB
Description: Pour une opération sans risque, ces écouvillons sont adaptés à des applications de gynécologie avec un spéculum pour le prélèvement de cellules endoce...
Fournisseur: 3M Food Safety
Description: The 3M™ Enviro Swab is a pre-moistened swab, ready to use for collecting environmental samples on all types of food contact surfaces in the food indus...
Fournisseur: HYSERVE GMBH & CO. KG
Description: Listeria Swab is designed to minimise the risk of contamination of work areas or finished products by Listeria spp. in particular L.monocyto...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom