Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (8)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Homogénéiseurs autonomes
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/00/18989400.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Les pilons et microtubes sont fabriqués à partir de polyéthylène téréphtalate (PBTP) dans une salle blanche M5.5, ISO 7, de classe 10 000. I...
Référence Produit: (431-0109)
Marques :  VWR Collection
Description:   Modèle portatif ou autonome, plage de volume de 0,1 à 100 ml. Homogénéiseur léger et ergonomique, facile à transporter. Parfaitement adapté aux t...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (431-0179)
Marques :  IKA
Description:   Modèle portatif ou autonome, plage de volume de 0,5 à 100 ml. Une large plage de vitesse permet à l'utilisateur de travailler à des vitesses péri...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  KINEMATICA
Description:   Portable, plage de volumes de 0,1 à 250 ml. Pour disperser, homogénéiser, extraire, détruire des cellules, mélanger, émulsifier et mettre en susp...
Marques :  STUART SCIENTIFIC
Description:   Homogénéiseur, Autonome, SHM1, Prise EU, Capacité: 0,03 - 100 ml, Volume H₂O (ml): 0,3 - 100, Gamme de vitesse (min-1): 5000 - 35000, L×P×H (mm): 55×55×160, Poids (kg): 0,5
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (SCERSP749540-0000)
Marques :  DWK Life Sciences
Description:   Stainless steel cordless drive unit. Pressure is 14.7 PSI
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Bel-Art
Description:   Cordless, handheld homogeniser features a simple push in or pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one or many sa...
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 7  de 7