Imprimer
Votre recherche pour: Bouchons en plastique
40  résultat(s)
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bouchon pour éprouvettes Ø 12 à 16 mm, en polyéthylène, à languettes.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Fermeture sans graissage : évite le grippage des joints rodés. Les lèvres d'étanchéité inclinées périphériques améliorent l'étanchéité et réduise...
Référence Produit: (462-0585)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: Simport Scientific
Description: HDPE. Monter des tubes de 15 ml de capacité et 17 mm Ø.
Référence Produit: (720-2576)
Fournisseur: B. Braun
Description: These stoppers ensure a sterile closure of female connections after use.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Conçu pour une insertion et un retrait facilités. Le retrait du bouchon est simple et rapide. Le système de fermeture FitsAll™ est idéal pour le rebou...
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Les bouchons encliquetables et les bouchons clipsables en PE à double position sont fabriqués en polyéthylène pour des tubes à essai d'un diamètre ext...
Référence Produit: (GRANUWB-DS)
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: B. Braun
Description: These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Bouchon à pression, PE-BD, VacuCap®, Ø inférieur: 13 mm, pourpre pâle
Fournisseur: COWIE
Description: PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
Fournisseur: Brand
Description: En PP ou PE-LD, creux, avec nervures de scellage et poignée carrée ou octogonale.
Fournisseur: COWIE
Description: Stopper with sealing rings and self releasing ring , PTFE, RN: 24/40, Hauteur: 65 mm
Fournisseur: KARTELL
Description: Finned plugs for disposable tubes 11 to 13 mm or 15 to 17 mm in diameter. The finned plug has been carefully designed. Available colours: Neutral (00)...
Fournisseur: SciLabware
Description: These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets...
Référence Produit: (212-0222)
Fournisseur: KARTELL
Description: Stoppers for disposible tubes, PE.
UOM: 1 * 1.000 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom