Imprimer
Votre recherche pour: Protections pour paillasse
38  résultat(s)
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Papier de haute qualité, lisse et absorbant, qui absorbe rapidement les liquides renversés, avec une couche épaisse de polyéthylène laminé qui empêche...
Référence Produit: (631-1059)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces feuilles de papier hautement absorbantes permettent de protéger les paillasses et les surfaces.
UOM: 1 * 25 Pce
Référence Produit: (444-0516)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Protection pour paillasse, VWR®, Tapis alvéolé de rechange
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateur, VWR®, Tapis en caoutchouc de rechange, 610×457 mm
Référence Produit: (111-9200)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le Lab Mat réutilisable et respectueux de l'environnement est une solution économique qui permet de garder les paillasses propres et à l'abri des tach...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-2431)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En silicone de qualité alimentaire FDA, ces tapis de laboratoire durables sont idéals pour tous les types de laboratoires ainsi que pour les zones plu...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bohlender
Description: For use as a table pad, slideway or for insulation.
Fournisseur: Bohlender
Description: Protection sheets made from PTFE or FEP.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Fabriqué à partir de mousse de polyéthylène compacte de 3,2 mm d'épaisseur, ce revêtement pour paillasse offre une résistance aux chocs et une pr...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Papier protégeant les surfaces et instruments, évitant les bris de verrerie et absorbant les liquides renversés. Une face en PE résiste aux produits c...
Fournisseur: DESCO
Description: ESD workstation cover protects the workstation from ESD, dust and other contaminants.
promo
Fournisseur: Sartorius
Description: Les papiers de protection LabSorb possèdent une grande capacité d'absorption grâce à leur face recouverte de polyéthylène.
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
Description: Translucent bench mats made from silicone rubber (VMQ).
Fournisseur: DEUTSCH & NEUMANN
Description: Black protection sheets made from fluoroelastomer rubber (FPM). Durometer 75 Shore A.
Référence Produit: (MMMABOFO060)
Fournisseur: 3M
Description: Le film de protection de surface Scotchgard™ 2200 est un film protecteur conçu pour protéger la pierre, les sols en vinyle, les surfaces de salle de b...
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: Nitritex
Description: Les tapis de table stériles pour les préparations de chimiothérapie BioClean sont dotés d'une très grande capacité d'absorption.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom