Imprimer
Votre recherche pour: Incubateurs standard
14  résultat(s)
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les incubateurs microbiologiques INCU-Line® sont conçus pour cultiver des organismes à des températures homogènes. Ils ont une plage de température al...
Fournisseur: Binder
Description: Deux versions de ces incubateurs avec chambre de préchauffage APT.line™ avec contrôle électronique sont disponibles en fonction de l'application ...
Fournisseur: Binder
Description: Les incubateurs Avantgarde.Line assurent une incubation stable et fiable des cultures microbiologiques et garantissent des résultats reproductibles po...
Fournisseur: MEMMERT
Description: La gamme comporte des modèles à convection naturelle et à convection forcée ayant une plage de température allant jusqu'à 80 °C. Deux écrans au c...
Fournisseur: MEMMERT
Description: La gamme comporte des modèles à convection naturelle et à convection forcée ayant une plage de température allant jusqu'à 80 °C. Deux écrans au c...
Fournisseur: MEMMERT
Description: IFbw blanket warmer are suitable for warming non-sterile blankets and cloths, these are preheated to a precise temperature so they are readily availab...
Référence Produit: (390-1586)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: WHEATON® standard incubators are ideal for general growth and incubation requirements. Designed specifically for use with WHEATON® Roller Apparatus.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: THERMO BRAND
Description: L'incubateur Heratherm® Advanced Protocol est caractérisé par une convection forcée réglable ce qui permet à l'utilisateur de choisir la vitesse de ve...
Fournisseur: THERMO BRAND
Description: Les incubateurs Heratherm® General Protocol sont dotés d'une chambre intérieure lisse en acier inoxydable avec porte interne en verre, ce qui permet d...
Fournisseur: THERMO BRAND
Description: L'incubateur Heratherm® Advanced Protocol Security est caractérisé par une convection forcée réglable ce qui permet à l'utilisateur de choisir la vite...
Fournisseur: THERMO BRAND
Description: Les incubateurs grande capacité Heratherm™ sont conçus pour éviter le desséchement des échantillons. Tous les modèles sont équipés d'un grand écran fl...
Fournisseur: PHC Corporation
Description: Les incubateurs chauffants avec intérieur en acier inoxydable et finition acrylique anti-rayures comportent un système de contrôle du chauffage PID et...
Référence Produit: (390-0854)
Fournisseur: GENLAB
Description: Reliable, efficient, general purpose incubators, to suit most biological analysis, research and general laboratory applications. These units from Genl...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MMMEM118)
Fournisseur: 3M MEDICAL
Description: 3M™ Attest™ incubators provide optimal conditions for accurate readout using biological indicators.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom