Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégories
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Tapis de sol
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/02/20236902.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces tapis se positionnent à l'entrée de salles propres. Constitués de 30 à 60 feuilles en PE-LD de 1,8 mm d'épaisseur recouvertes d'un film autocollan...
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces bases sont conçues pour les tapis PureStep. Elles créent un système pour tout secteur critique sans adhérence directe sur le revêtement. Les bases...
Marques :  VWR Collection
Description:   Les tapis permanents sont installés pour fournir le plus haut niveau de propreté. Leur durée de vie dépend du volume et du degré de propreté des chaus...
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces tapis offrent le confort d'un tapis en polyuréthane et sont adaptés aux salles propres ISO classe 5 (classe 100). Ils sont disponibles a...
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces tapis sont fabriqués en polyuréthane à faible densité, ils sont ergonomiques et anti-fatigue. Les tapis à bulles sont conçus pour les environnemen...
Référence Produit: (SCTV108099)
Marques :  SCAT Europe
Description:   Anti-static mat, conductive. With ground cable (press stud connector).
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Texwipe
Description:   Les tapis de contrôle de la contamination recouverts d'adhésif capturent les particules issues des pieds et des roues d'équipements, offrant la méthod...
Référence Produit: (MMMAADHBU60)
Marques :  3M
Description:   Les tapis de contrôle de la contamination 4300 se composent de 40 couches de polyéthylène transparent recouvert d'adhésif fixées à un support en ...
UOM:  1 * 6 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 28
  1  2  3  4  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS