Imprimer
Votre recherche pour: Tapis anti-fatigue
20  résultat(s)
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tapis offrent le confort d'un tapis en polyuréthane et sont adaptés aux salles propres ISO classe 5 (classe 100). Ils sont disponibles a...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces tapis sont fabriqués à partir de polyuréthane basse densité offrant un profil ergonomique et réduisant la fatigue. Les tapis à bulles sont conçus ...
Référence Produit: (115-1060)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Tapis anti-fatigue, VWR®, Pour une utilisation en salle propre: +, L×l: 600×900 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Description: The Skystep™ ESD static dissipative mat is a stand-alone rubber mat designed for individual work stations. Ergonomically engineered, the SkyStep™ ESD ...
Référence Produit: (JUSU470S2436GY)
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Description: Marble Sof-Tyle™ is an anti-fatigue floor mat provides comfort and ergonomic support and complements any décor with a stylish smooth marble-pattern de...
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (MMMA3270NE6)
Fournisseur: 3M
Description: Le tapis de coussin pour charges légères Safety Walk™ 3270E est fabriqué à partir de filaments de vinyle enroulés continus qui offrent confort et sout...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (JUSU562S0035BL)
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Description: Sanitop® mats are made from a durable rubber compound designed to withstand harsh chemicals while creating a slip resistant surface.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (MMMA3270E930)
Fournisseur: 3M
Description: Safety Walk™ Light duty cushion matting 3270E is made from continuous coiled vinyl filaments that provide comfort and support across the bottom of the...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERGOMAT
Description: L'Ergomat Softline est fabriqué en caoutchouc nitrile et est conçu pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chute, les douleurs phys...
Fournisseur: ERGOMAT
Description: L'Ergomat Endurance est un tapis d'évacuation en caoutchouc nitrile pur conçu pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chute, les do...
Fournisseur: ERGOMAT
Description: Le tapis antistatique Ergomat® AB Classic est fabriqué en polyuréthane pur et est conçu pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chu...
Fournisseur: ERGOMAT
Description: Le tapis Ergomat® Hygiene est constitué de caoutchouc nitrile pur et est conçu pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chute, les d...
Fournisseur: ERGOMAT
Description: Le tapis Ergomat® Nitro avec profil à cônes anti-glisse est fabriqué en caoutchouc nitrile pur et est conçu pour améliorer le confort tout en réduisan...
Référence Produit: (ERGOEFB-LIGHTGREY)
Fournisseur: ERGOMAT
Description: Les tapis anti-décharge électrostatique Ergomat® EFB et EFS Complete sont fabriqués en polyuréthane pur et sont conçus pour améliorer le confort tout ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERGOMAT
Description: Le tapis Infinity Bubble est aussi confortable que le tapis en polyuréthane et possède des propriétés de nettoyage facile en raison de sa surface à ce...
Fournisseur: ERGOMAT
Description: Le tapis antistatique Ergomat® AFS Complete est en polyuréthane pur et est conçu pour améliorer le confort tout en réduisant les risques de chute et l...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom