Imprimer
Votre recherche pour: Systèmes de respiration
96  résultat(s)
SearchResultCount:"96"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: JSP LTD
Description: The PowerCap® Active™ is a lightweight positive pressure respirator with eye and face protection, as well as EN812 bumpcap protection. Designed to pro...
Fournisseur: 3M
Description: The Adflo™ Powered air purifying respirator system with 3M™ Speedglas™ G5-01 series Welding helmet provides all of the benefits of the G5-01 series we...
New Product
Référence Produit: (MMMATR653)
Fournisseur: 3M
Description: Le kit de nettoyage et de stockage Versaflo™ TR-653 est conçu pour faciliter le nettoyage et le stockage en toute sécurité des séries Versaflo™ Powere...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MMMAM-116)
Fournisseur: 3M
Description: Le déflecteur de flux d'air Versaflo™ M-116 est un déflecteur de flux d'air de remplacement conçu pour être utilisé avec les coiffes des séries 3M™ Ve...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: 3M
Description: For effective protection against a range of particulates and gases encountered in the welding process, use 3M™ Adflo™ powered air respirator. The Adfl...
Fournisseur: 3M
Description: Ces régulateurs d'air sont conçus pour refroidir ou l'air de l'utilisateur jusqu'à 28 °C. Ils constituent un bon choix pour les travailleurs expo...
Fournisseur: 3M
Description: Les cagoules et couvre-chefs Versaflo™ de la série S sont dotés de suspensions réglables (la plupart des modèles) et de coussinets de confort doux qui...
Référence Produit: (MMMATR-6100FC)
Fournisseur: 3M
Description: Le couvercle de filtre Versaflo™ TR-6100FC est un couvercle de filtre pour aider à protéger les filtres Versaflo™ TR-6110E et TR-6130E contre les domm...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MMMATR-655)
Fournisseur: 3M
Description: L'adaptateur de sac à dos Versaflo™ TR-655 permet aux utilisateurs de porter l'unité Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 ou TR-800 sur le dos lorsqu'il...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: 3M
Description: Les cagoule de la série S 3M™ offrent une protection de la tête et du visage, ainsi qu'une protection des yeux et du visage contre les éclaboussures d...
Référence Produit: (MMMAM927)
Fournisseur: 3M
Description: La visière revêtue Versaflo™ M-927 est une visière de rechange transparente en polycarbonate conçue pour être utilisée avec les coiffes 3M™ Versaflo™ ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MMMATR-662)
Fournisseur: 3M
Description: Le pare-étincelles Versaflo™ TR-662 est un pare-étincelles pour les filtres de la série Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600. Il prévient les dommages c...
UOM: 1 * 2 Pce
Référence Produit: (MMMAM-967)
Fournisseur: 3M
Description: La sur-visière Versaflo™, or, teinte IR/UV 5, M-967, est une sur-visière de protection contre les UV/IR, les étincelles métalliques et les éclaboussur...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MMMAH837301)
Fournisseur: 3M
Description: AdFlo™ Powered air respirator filter and battery kit contains the Adflo™ filter and Adflo™ heavy-duty Li-ion battery. It’s designed for use with 3M™ A...
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (MMMAS-956)
Fournisseur: 3M
Description: La bague d'étanchéité pour conduit d'air Versaflo™ S-956 est une bague d'étanchéité pour conduit d'air de rechange conçue pour remplacer les pièces us...
UOM: 1 * 5 Pce
Référence Produit: (MMMAM441)
Fournisseur: 3M
Description: Le joint de mâchoire Versaflo™ M-441 est un joint de mâchoire de rechange à utiliser avec la pièce faciale 3M™ Versaflo™ M-400.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 96
no targeter for Bottom