Imprimer
Votre recherche pour: Masques complets
17  résultat(s)
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: JSP LTD
Description: The Force®10 Typhoon™ is an extremely lightweight, easy to maintain, full face mask with panoramic visor. With 3 available sizes (S,M,L) and the abili...
promo
Fournisseur: 3M
Description: The 3M™ Secure Click™ full facepiece reusable respirator FF-800 series helps provide protection against certain airborne contaminants. For use with 3M...
New Product
Fournisseur: 3M
Description: Masques intégrals légers pour un confort maximum. En matériau doux et hypoallergénique, ils sont dotés d'une vanne d'expiration centrale.
Fournisseur: 3M
Description: 3M™ reusable full face mask, FF-600 series features a panoramic visor that allows for a virtually unrestricted field of vision. Compatible with the 3M...
New Product
Fournisseur: 3M
Description: 3M™ Full Facepiece Reusable Respirator is multi-function full-face mask designed to provide durable and comfortable protection against a wide range of...
New Product
Référence Produit: (MMMASK102)
Fournisseur: 3M
Description: Wear prescription lenses while using certain 3M™ Reusable Full Face Masks with the help of 3M™ Reusable Respirator Spectacle Kit. These spectacle...
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (111-0777)
Fournisseur: Dräger
Description: The reusable X-plore® 6300 is the successor to the Panorama Nova Standard – redesigned and improved with fresh colours and an integrated bar code.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Moldex
Description: Masque intégral extrêmement léger (seulement 360 g) en matériau TPE doux; réutilisables, protègent contre les gaz, la vapeur et la poussière.
Référence Produit: (111-1901)
Fournisseur: Dräger
Description: Masque réutilisable, Full face mask, X-plore®, Avec visière en PC et corps en plastique, Taille: U*
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Dräger
Description: Les masques intégraux X-plore® 5500 constituent une protection respiratoire quelle que soit votre activité (industrie chimique, du métal et de l'autom...
Fournisseur: Dräger
Description: Le masque intégral X-plore® 6530 comporte des filtres respiratoires de la gamme de filtres Rd40 X-plore® et se démarque dans de multiples applications...
Référence Produit: (PRTWP516BLU)
Fournisseur: Portwest
Description: The Helsinki full face mask is made with a soft thermoplastic rubber face seal and features a panoramic viewer.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Description: Optifit est un masque intégral conçu pour offrir une protection respiratoire en fonction du type de filtre installé dessus. Pour une protection optima...
Référence Produit: (111-3060)
Fournisseur: BARTELS + RIEGER GMBH
Description: Conçu pour être utilisé dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, du sauvetage et de la mise au rebut de substances dangereuses. Ce masque à...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1915)
Fournisseur: M S A
Description: Ces masques intégraux réutilisables disposent d'un corps souple en caoutchouc ou en silicone spécial et d'un verre en PC résistant aux impacts, pour u...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (111-1455)
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Description: Panoramasque est un masque intégral destiné à offrir une protection respiratoire, en fonction du type de cartouche monté dessus. Pour une protection o...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom